2-Chlor-6-fluorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chlor-6-fluorbenzolboronsäure, Dihydroxy(2-chlor-6-fluorphenyl)boran, (2-Chlor-6-fluorphenyl)metaborsäure
PC1633-25G
APOSPC1633-25GEA
134
EUR
APOSPC1633-25G
2-Chlor-6-fluorphenylboronsäure 98%
2-Chlor-6-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BClFO₂ Molecular Weight: 174.37 g/mol Schmelzpunkt: 131…135 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04039892 CAS-Nummer: 313545-32-3 |