4-Carboxy-3-fluorphenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Borono-2-fluorobenzoic acid, 4-Carboxy-3-fluorobenzeneboronic acid
PC1644-25G PC1644-5G PC1644-100G
APOSPC1644-25GEA 186 EUR
APOSPC1644-25G APOSPC1644-5G APOSPC1644-100G
4-Carboxy-3-fluorphenylboronsäure 97%
4-Carboxy-3-fluorphenylboronsäure
Formel: C₇H₆BFO₄
Schmelzpunkt: 236…240 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01114671
CAS-Nummer: 120153-08-4