1-(3-Trifluoromethylphenyl)-1,2-propandione 95+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC1661-250MG
APOSPC1661-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC1661-250MG
1-(3-Trifluoromethylphenyl)-1,2-propandione 95+%
1-(3-Trifluoromethylphenyl)-1,2-propandione
Formel: C₁₀H₇F₃O₂
Siedepunkt: 80 °C/0,07mmHg
Schmelzpunkt: 25…26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01941304
CAS-Nummer: 10557-15-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR