2-Chlor-4'-fluoracetanilid 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC1688F-100G PC1688F-25G PC1688F-5G
APOSPC1688F-100GEA 0 EUR
APOSPC1688F-100G APOSPC1688F-25G APOSPC1688F-5G
2-Chlor-4'-fluoracetanilid 97%
2-Chlor-4'-fluoracetanilid
Formel: C₈H₇ClFNO
Schmelzpunkt: 131…132 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015730
CAS-Nummer: 351-04-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR