2-Chloro-N-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(Chloroacetyl)-4-(trifluoromethoxy)aniline
PC1688T-1G
APOSPC1688T-1GEA
23.2
EUR
APOSPC1688T-1G
2-Chloro-N-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide 97%
2-Chloro-N-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
Formel:
C₉H₇ClF₃NO₂ Molecular Weight: 253,61 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00219796 CAS-Nummer: 161290-85-3 |