2-Chloro-2'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1689-1G
APOSPC1689-1GEA 30.6 EUR
APOSPC1689-1G
2-Chloro-2'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
2-Chloro-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formel: C₉H₇ClF₃NO
Schmelzpunkt: 92…94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00018893
CAS-Nummer: 3792-04-9