Kalium(4-methylphenyl)trifluoroborat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1697-1G PC1697-25G PC1697-5G
APOSPC1697-1GEA 0 EUR
APOSPC1697-1G APOSPC1697-25G APOSPC1697-5G
Kalium(4-methylphenyl)trifluoroborat 96%
Kalium(4-methylphenyl)trifluoroborat
Formel: C₇H₇BF₃K
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01318171
CAS-Nummer: 216434-82-1