Kalium(2,4-dichlorphenyl)trifluoroborat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC1701-1G
PC1701-25G
PC1701-5G
APOSPC1701-1GEA
0
EUR
APOSPC1701-1G
APOSPC1701-25G
APOSPC1701-5G
Kalium(2,4-dichlorphenyl)trifluoroborat 96%
Kalium(2,4-dichlorphenyl)trifluoroborat
Formel:
C₆H₃BCl₂F₃K Schmelzpunkt: 98…104 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115745 CAS-Nummer: 192863-38-0 |