Kalium(3-(methoxycarbonyl)-5-nitrophenyl)trifluoroborat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC1709-1G PC1709-25G PC1709-5G
APOSPC1709-1GEA 93.1 EUR
APOSPC1709-1G APOSPC1709-25G APOSPC1709-5G
Kalium(3-(methoxycarbonyl)-5-nitrophenyl)trifluoroborat 96%
Kalium(3-(methoxycarbonyl)-5-nitrophenyl)trifluoroborat
Formel: C₈H₆BF₃KNO₄
Schmelzpunkt: 280…284 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115749
CAS-Nummer: 850623-56-2