1-Chloro-1,1-dibromo-2,2,2-trifluoroethane (FC-113aB2) 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: FC-113aB2

PC1720-5G
APOSPC1720-5GEA 198 EUR
APOSPC1720-5G
1-Chloro-1,1-dibromo-2,2,2-trifluoroethane (FC-113aB2) 97%
1-Chloro-1,1-dibromo-2,2,2-trifluoroethane (FC-113aB2)
Formel: C₂Br₂ClF₃
Molecular Weight: 276.278 g/mol
Siedepunkt: 91…92 °C
Schmelzpunkt: 42…45 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042121
CAS-Nummer: 754-17-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR