Kalium(3,5-difluorphenyl)trifluoroborat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(3,5-Difluorphenyl)trifluorborsäure Kaliumsalz
PC1724-5G
APOSPC1724-5GEA
56.7
EUR
APOSPC1724-5G
Kalium(3,5-difluorphenyl)trifluoroborat 96%
Kalium(3,5-difluorphenyl)trifluoroborat
Formel:
C₆H₃BF₅K Molecular Weight: 219,99 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659939 CAS-Nummer: 267006-26-8 |