Kalium(3,4-dichlorphenyl)trifluoroborat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1726-1G PC1726-5G PC1726-25G
APOSPC1726-1GEA 0 EUR
APOSPC1726-1G APOSPC1726-5G APOSPC1726-25G
Kalium(3,4-dichlorphenyl)trifluoroborat 98%
Kalium(3,4-dichlorphenyl)trifluoroborat
Formel: C₆H₃BCl₂F₃K
Schmelzpunkt: 178…180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115763
CAS-Nummer: 850623-68-6