Methyl-2-brom-4-fluorbenzoat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 2-bromo-4-fluorobenzoate
PC1747-25G
PC1747-5G
PC1747-100G
APOSPC1747-25GEA
115
EUR
APOSPC1747-25G
APOSPC1747-5G
APOSPC1747-100G
Methyl-2-brom-4-fluorbenzoat 97%
Methyl-2-brom-4-fluorbenzoat
Formel:
C₈H₆BrFO₂ Molecular Weight: 233.04 g/mol Siedepunkt: 75…78 °C/1mmHg Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06204026 CAS-Nummer: 653-92-9 |