Kalium(4-bromphenyl)trifluoroborat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Bromphenyl)trifluorborsäure Kaliumsalz
PC1749-25G
APOSPC1749-25GEA
75.4
EUR
APOSPC1749-25G
Kalium(4-bromphenyl)trifluoroborat 96%
Kalium(4-bromphenyl)trifluoroborat
Formel:
C₆H₄BBrF₃K Molecular Weight: 262.91 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02093978 CAS-Nummer: 374564-35-9 |