Kalium(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)trifluoroborat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC1769-25G
PC1769-5G
APOSPC1769-25GEA
642
EUR
APOSPC1769-25G
APOSPC1769-5G
Kalium(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)trifluoroborat 96%
Kalium(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)trifluoroborat
Formel:
C₈H₃BF₉K Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03701625 CAS-Nummer: 166328-09-2 |