3-Carboxy-5-fluorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Carboxy-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-Borono-5-fluorobenzoic acid
PC1770-5G
APOSPC1770-5GEA 127 EUR
APOSPC1770-5G
3-Carboxy-5-fluorphenylboronsäure 98%
3-Carboxy-5-fluorphenylboronsäure
Formel: C₇H₆BFO₄
Schmelzpunkt: 112…116 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07363791
CAS-Nummer: 871329-84-9