4-Ethoxy-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 4-Ethoxy-3-trifluoromethylphenylboronic acid
PC1773-1G
APOSPC1773-1GEA
63.8
EUR
APOSPC1773-1G
4-Ethoxy-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
4-Ethoxy-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₀BF₃O₃ Molecular Weight: 233.98 g/mol Schmelzpunkt: 186…190 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07363789 CAS-Nummer: 871329-83-8 |