3-Fluor-(5-methoxycarbonyl)phenylboronsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Fluoro-5-methoxycarbonylphenylboronic Acid, 3-Fluoro-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
PC1774-5G
APOSPC1774-5GEA
149
EUR
APOSPC1774-5G
3-Fluor-(5-methoxycarbonyl)phenylboronsäure 96%
3-Fluor-(5-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₈BFO₄ Molecular Weight: 197.96 g/mol Schmelzpunkt: 138…142 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07363749 CAS-Nummer: 871329-62-3 |