4-Fluor-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC1779-5G
PC1779-1G
PC1779-25G
APOSPC1779-5GEA
24.8
EUR
APOSPC1779-5G
APOSPC1779-1G
APOSPC1779-25G
4-Fluor-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
4-Fluor-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₅BF₄O₂ Molecular Weight: 207.92 g/mol Schmelzpunkt: 170…174 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07363787 CAS-Nummer: 182344-23-6 |