4-Chlor-3-fluorphenylacetonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(4-Chloro-3-fluorophenyl)acetonitrile
PC1803-1G
APOSPC1803-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1803-1G
4-Chlor-3-fluorphenylacetonitril 98%
4-Chlor-3-fluorphenylacetonitril
Formel: C₈H₅ClFN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115860
CAS-Nummer: 251570-03-3