5,7-Bis(trifluoromethyl)-4-chloroquinoline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chloro-5,7-bis(trifluoromethyl)quinoline
PC1812-1G
APOSPC1812-1GEA 142 EUR
APOSPC1812-1G
5,7-Bis(trifluoromethyl)-4-chloroquinoline 98%
5,7-Bis(trifluoromethyl)-4-chloroquinoline
Formel: C₁₁H₄ClF₆N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 234450-34-1