1-[(2-Chloroethyl)sulphonyl]-3-(trifluoromethyl)benzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Chloroethyl 3-[(trifluoromethyl)phenyl] sulphone
PC1813-10MG
APOSPC1813-10MGEA
65.4
EUR
APOSPC1813-10MG
1-[(2-Chloroethyl)sulphonyl]-3-(trifluoromethyl)benzene 97%
1-[(2-Chloroethyl)sulphonyl]-3-(trifluoromethyl)benzene
Formel:
C₉H₈ClF₃O₂S Molecular Weight: 272,68 g/mol Schmelzpunkt: 52…55 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00068016 CAS-Nummer: 175203-09-5 |