4-Chlor-3-fluoranisol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Chloro-2-fluoro-4-methoxybenzene

PC1824J-100G PC1824J-25G PC1824J-5G
APOSPC1824J-100GEA 219 EUR
APOSPC1824J-100G APOSPC1824J-25G APOSPC1824J-5G
4-Chlor-3-fluoranisol 98%
4-Chlor-3-fluoranisol
Formel: C₇H₆ClFO
Molecular Weight: 160.58 g/mol
Siedepunkt: 200…204 °C
Dichte: 1.29 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042570
CAS-Nummer: 501-29-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR