2-Chlor-6-fluorbenzalchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC1826-250MG
APOSPC1826-250MGEA 151 EUR
APOSPC1826-250MG
2-Chlor-6-fluorbenzalchlorid 98%
2-Chlor-6-fluorbenzalchlorid
Formel: C₇H₄Cl₃F
Molecular Weight: 213,47 g/mol
Siedepunkt: 228…230 °C
Dichte: 1,446 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 62476-62-4
UN: 1760
ADR: 8,III