4-Ethyl-5-fluoropyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC1837-5G
APOSPC1837-5GEA 112 EUR
APOSPC1837-5G
4-Ethyl-5-fluoropyrimidine 95%
4-Ethyl-5-fluoropyrimidine
Formel: C₆H₇FN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06657566
CAS-Nummer: 137234-88-9