Fluorocholine chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(Fluoromethyl)-2-hydroxy-N,N-dimethylethanaminium chloride
PC1838-250MG
APOSPC1838-250MGEA
30.6
EUR
APOSPC1838-250MG
Fluorocholine chloride
Fluorocholine chloride
Formel:
C₅H₁₃ClFNO Molecular Weight: 157.62 g/mol Schmelzpunkt: 184…185 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07995053 CAS-Nummer: 459424-38-5 |