1-Chlor-2-fluorbenzol 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC1840-100G PC1840-25G PC1840-5G
APOSPC1840-100GEA 132 EUR
APOSPC1840-100G APOSPC1840-25G APOSPC1840-5G
1-Chlor-2-fluorbenzol 99%
1-Chlor-2-fluorbenzol
Formel: C₆H₄ClF
Siedepunkt: 137…138 °C
Schmelzpunkt: –43 °C
Dichte: 1,244 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 37 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000533
CAS-Nummer: 348-51-6
EINECS: 206-476-8
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR