Ethyl 3-oxo-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl [4-(trifluoromethyl)benzoyl]acetate, Ethyl 3-oxo-3-(4-(trifluoromethyl)phenyl)propanoate
PC1854-5G
APOSPC1854-5GEA 94.4 EUR
APOSPC1854-5G
Ethyl 3-oxo-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoate
Ethyl 3-oxo-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoate
Formel: C₁₂H₁₁F₃O₃
Molecular Weight: 260.209 g/mol
Siedepunkt: 248…249 °C
Dichte: 1.27 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03424818
CAS-Nummer: 106263-53-0