3-Chlor-4-fluorbenzoesäure 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC1861D-100G PC1861D-10G PC1861D-25G PC1861D-500G
APOSPC1861D-100GEA 69.6 EUR
APOSPC1861D-100G APOSPC1861D-10G APOSPC1861D-25G APOSPC1861D-500G
3-Chlor-4-fluorbenzoesäure 98%
3-Chloro-4-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClFO₂
Molecular Weight: 174.56 g/mol
Siedepunkt: 273
Schmelzpunkt: 133…136 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042477
CAS-Nummer: 403-16-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR