2-Chlor-6-fluorbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1863-25G
APOSPC1863-25GEA
21.9
EUR
APOSPC1863-25G
2-Chlor-6-fluorbenzonitril 98%
2-Chlor-6-fluorbenzonitril
Treatment with nucleophiles e.g alkoxides can selectively displace the fluorine atom: Synth. Commun., 621 (1984)
Formel:
C₇H₃ClFN Molecular Weight: 155,56 g/mol Siedepunkt: 104…105 °C/11mmHg Schmelzpunkt: 55…60 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001780 CAS-Nummer: 668-45-1 EINECS: 211-571-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |