4-Chloro-6-fluoro-2H-benzopyran-3-carboxaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1863H-250MG
APOSPC1863H-250MGEA
21.9
EUR
APOSPC1863H-250MG
4-Chloro-6-fluoro-2H-benzopyran-3-carboxaldehyde 97%
4-Chloro-6-fluoro-2H-benzopyran-3-carboxaldehyde
Formel:
C₁₀H₆ClFO₂ Molecular Weight: 212,61 g/mol Schmelzpunkt: 84…86 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00084953 CAS-Nummer: 105799-69-7 |