α,2-Dichlor-6-fluortoluol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Chlor-6-fluorbenzylchlorid
PC1864H-100G
PC1864H-250G
PC1864H-25G
APOSPC1864H-100GEA
43.5
EUR
APOSPC1864H-100G
APOSPC1864H-250G
APOSPC1864H-25G
α,2-Dichlor-6-fluortoluol 97%
α,2-Dichlor-6-fluortoluol
Formel:
C₇H₅Cl₂F Molecular Weight: 179.02 g/mol Siedepunkt: 208…210 °C Schmelzpunkt: 7 Dichte: 1.401 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 93 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000896 CAS-Nummer: 55117-15-2 EINECS: 259-487-5 UN: 3265 ADR: 8 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...