1-Chlor-2-fluorethylen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC1866-25G PC1866-5G
APOSPC1866-25GEA 915 EUR
APOSPC1866-25G APOSPC1866-5G
1-Chlor-2-fluorethylen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 97%
1-Chlor-2-fluorethylen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₂H₂ClF
Siedepunkt: 10 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 460-16-2
UN: 3161
ADR: 2.1,

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR