4-Chlor-5'-fluor-2'-hydroxybenzophenon 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4'-Chloro-5-fluoro-2-hydroxybenzophenone, (4-Chlorophenyl)(5-fluoro-2-hydroxyphenyl)methanone

PC1866M-1G
APOSPC1866M-1GEA 55.1 EUR
APOSPC1866M-1G
4-Chlor-5'-fluor-2'-hydroxybenzophenon 97%
4-Chlor-5'-fluor-2'-hydroxybenzophenon
Formel: C₁₃H₈ClFO₂
Molecular Weight: 250,6500 g/mol
Siedepunkt: 145…152 °C/5mmHg
Schmelzpunkt: 63…67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040948
CAS-Nummer: 62433-26-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR