2-Chlor-5-fluorphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC1880A-5G
APOSPC1880A-5GEA 21.9 EUR
APOSPC1880A-5G
2-Chlor-5-fluorphenol 98%
2-Chlor-5-fluorphenol
Formel: C₆H₄ClFO
Molecular Weight: 146,55 g/mol
Siedepunkt: 183…185 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042524
CAS-Nummer: 3827-49-4
UN: 3265
ADR: 8,III