2-Fluorobenzylmagnesium chloride 0,25 M in Diethylether
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC1897-100ML
APOSPC1897-100MLEA
0
EUR
APOSPC1897-100ML
2-Fluorobenzylmagnesium chloride 0,25 M in Diethylether
2-Fluorobenzylmagnesium chloride
Formel:
C₇H₆ClFMg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01319900 CAS-Nummer: 120608-58-4 UN: 1993 ADR: 3,III |