1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]but-1-en-3-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1921-1G PC1921-5G PC1921-250MG
APOSPC1921-1GEA 0 EUR
APOSPC1921-1G APOSPC1921-5G APOSPC1921-250MG
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]but-1-en-3-one 97%
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]but-1-en-3-one
Formel: C₁₁H₉F₃O
Siedepunkt: 118 °C/4mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052848
CAS-Nummer: 80992-93-4