6-Fluoro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC1927-1G
APOSPC1927-1GEA
441
EUR
APOSPC1927-1G
6-Fluoro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
6-Fluoro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₈FNO₂ Molecular Weight: 205.19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03085774 CAS-Nummer: 461026-47-1 |