5-Chlor-2-(trifluormethyl)phenol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Chlor-4-hydroxybenzotrifluorid

PC1930R-1G
APOSPC1930R-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1930R-1G
5-Chlor-2-(trifluormethyl)phenol 98%
5-Chlor-2-(trifluormethyl)phenol
Formel: C₇H₄ClF₃O
Molecular Weight: 196,56 g/mol
Siedepunkt: 64…66 °C/13mmHg
Flammpunkt: 68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042217
CAS-Nummer: 35852-58-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR