6-Chloro-7-hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Chloro-7-hydroxy-4-(trifluoromethyl)-2H-chromen-2-one
PC1931C-500MG
APOSPC1931C-500MGEA
21.9
EUR
APOSPC1931C-500MG
6-Chloro-7-hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin 97%
6-Chloro-7-hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
Formel:
C₁₀H₄ClF₃O₃ Molecular Weight: 264,59 g/mol Schmelzpunkt: 178…182 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00068095 CAS-Nummer: 119179-66-7 |