3-Chloro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1931E-5G
APOSPC1931E-5GEA 29 EUR
APOSPC1931E-5G
3-Chloro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3-Chloro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃ClF₃NO
Schmelzpunkt: 159…161 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153095
CAS-Nummer: 76041-71-9