3-Chlor-4-iodbenzotrifluorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1931J-100G
PC1931J-25G
PC1931J-5G
APOSPC1931J-100GEA
198
EUR
APOSPC1931J-100G
APOSPC1931J-25G
APOSPC1931J-5G
3-Chlor-4-iodbenzotrifluorid 97%
3-Chlor-4-iodbenzotrifluorid
Formel:
C₇H₃ClF₃I Molecular Weight: 306.45 g/mol Siedepunkt: 58…60 °C/0.2mmHg Dichte: 1.9802 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042562 CAS-Nummer: 141738-80-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...