4'-Chloro-3'-methyl-2-nitro-4-(trifluoromethyl)diphenyl ether 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1936P-1G
APOSPC1936P-1GEA 161 EUR
APOSPC1936P-1G
4'-Chloro-3'-methyl-2-nitro-4-(trifluoromethyl)diphenyl ether 97%
4'-Chloro-3'-methyl-2-nitro-4-(trifluoromethyl)diphenyl ether
Formel: C₁₄H₉ClF₃NO₃
Schmelzpunkt: 57…59 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052259
CAS-Nummer: 1799-97-9