2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1938-1G PC1938-5G PC1938-10G PC1938-250MG
APOSPC1938-1GEA 0 EUR
APOSPC1938-1G APOSPC1938-5G APOSPC1938-10G APOSPC1938-250MG
2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₅ClF₃N
Siedepunkt: 91…93 °C/69mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052900
CAS-Nummer: 22123-14-4