Kalium(2-naphthyl)trifluoroborat 96%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: (2-Naphthyl)trifluorborsäure Kaliumsalz

PC1943-500MG
APOSPC1943-500MGEA 21.9 EUR
APOSPC1943-500MG
Kalium(2-naphthyl)trifluoroborat 96%
Kalium(2-naphthyl)trifluoroborat
Formel: C₁₀H₇BF₃K
Molecular Weight: 234,07 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659941
CAS-Nummer: 668984-08-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR