1,2,4-Tribrom-1,1,2-trifluorbutan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC1956-5G
APOSPC1956-5GEA
170
EUR
APOSPC1956-5G
1,2,4-Tribrom-1,1,2-trifluorbutan 97%
1,2,4-Tribromo-1,1,2-trifluorobutane
Formel:
C₄H₄Br₃F₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
2022-80-2 |