5-Chlor-2-nitrobenzotrifluorid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Chlor-4-nitro-3-(trifluormethyl)benzol, 5-Chlor-2-nitrobenzotrifluorid, 4-Chlor-1-nitro-2-(trifluormethyl)benzol
PC1960-100G
PC1960-25G
APOSPC1960-100GEA
93.1
EUR
APOSPC1960-100G
APOSPC1960-25G
5-Chlor-2-nitrobenzotrifluorid 99%
5-Chlor-2-nitrobenzotrifluorid
Formel:
C₇H₃ClF₃NO₂ Siedepunkt: 222…224 °C Schmelzpunkt: 21…22 °C Dichte: 1,526 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 102 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007298 CAS-Nummer: 118-83-2 UN: 3082 ADR: 9+EHS,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...