Methyl-2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylate
PC19687-25G
APOSPC19687-25GEA
63.8
EUR
APOSPC19687-25G
Methyl-2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylate 98%
Methyl-2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylate
Formel:
C₉H₆F₂O₄ Molecular Weight: 216,14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06203771 CAS-Nummer: 773873-95-3 |