1-Acetyl-3-methyl-4-nitro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1969-1G
APOSPC1969-1GEA
112
EUR
APOSPC1969-1G
1-Acetyl-3-methyl-4-nitro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
1-Acetyl-3-methyl-4-nitro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₇H₆F₃N₃O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01320690 CAS-Nummer: 1017793-88-2 |