1-Chloro-3,4-dibromo-3,4,4-trifluorobutane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC1977-5G
APOSPC1977-5GEA
170
EUR
APOSPC1977-5G
1-Chloro-3,4-dibromo-3,4,4-trifluorobutane 97%
1-Chloro-3,4-dibromo-3,4,4-trifluorobutane
Formel:
C₄H₄Br₂ClF₃ Molecular Weight: 304,331 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094142 CAS-Nummer: 502457-70-7 |